Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™ avec joints de réduction 19/38 standard
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace. Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs (vendus séparément).
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 1,33 in |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Hauteur (impériale) | 2,63 in |
| Hauteur (métrique) | 6,7 cm |
| Comprend | Haut et bas en verre, bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone |
| Type de produit | Flask Kit |
| Joint conique standard | 19/38 |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Jetable | Reusable |
| Afficher plus |