Learn More
Labconco™ Fond de flacon Lyph-Lock™
Code produit. 15113055 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
:
Dimensions : H x diamètre : 145 x 90,2 mm ; volume : 750 ml
Code produit. 15113055
Marque: Labconco™ 7557900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté pour supporter des températures extrêmes et un vide élevé
  • À utiliser avec les bouchons de flacons réf. 7552400 et 7556400
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,55 in
Capacité (métrique) 750 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons de flacons
Hauteur (impériale) 5,7 in
Hauteur (métrique) 14,5 cm
Type de produit Fond de flacon Lyph-Lock
Poids (impériale) 2 lb
Jetable Reusable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 9,02 cm
Poids (métrique) 0.9 kg