Learn More
Labconco™ Ventilateurs en fibre de verre multi-vitesse Intelli-Sense™
Les ventilateurs multi-vitesse Intelli-Sense sont des ventilateurs à entraînement direct résistants aux intempéries mais non antidéflagrants, contrôlés par un interrupteur à deux ou trois positions
Marque:  Labconco™ 7181822
Code produit. 15953117
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Boîtier de régulation de la vitesse pour montage sur le dessus de la hotte d’aspiration de l’utilisateur, interrupteur de ventilateur et étiquette pour utilisation des différentes vitesses
Requires : Canalisations
Description
Description
Idéal pour les systèmes d’échappement des hottes dans des conditions modérément ou fortement corrosives.
  • Le moteur ECM à entraînement direct à faible consommation d’énergie utilise un tiers d’énergie en moins par rapport aux moteurs à courroie
  • Boîtiers en polyester renforcé en fibre de verre moulé pour une bonne résistance et une longue durée de vie
  • La base en acier revêtu poudre et le capot de protection climatique assurent une longue durée de vie dans des conditions météorologiques extrêmes
  • Ventilateur protégé contre les surcharges thermiques avec des vitesses de rotation automatiquement réduites pour empêcher la surcharge du moteur
  • L’orientation variable de l’échappement est réglable sur huit positions de sortie pour faciliter l’installation
  • Les trous et volets d’aération traversants permettent à l’air de circuler
  • Les pales équilibrées et inclinées vers l’avant sont fabriquées en polypropylène moulé par injection et résistent aux atmosphères corrosives Elles sont silencieuses et permettent une distribution optimale de l’air
  • Les diamètres d’aspiration et de refoulement sont prévus pour accueillir directement des conduits en PVC rigide, pour une installation sûre
  • Le capot de protection climatique amovible permet un accès facile au moteur ECM et à l’axe des pales
  • Lorsque le ventilateur est correctement raccordé aux conduits, les niveaux sonores vont de 50 à 70 dba
  • Application pour hottes :modérément à fortement corrosive
  • Puissance du moteur :1 hp
Les ventilateurs en fibre de verre ne sont pas recommandés pour une utilisation avec l’acide perchlorique.
Spécification
Spécification
200 à 1400 pcm
43 kg
Ventilateur en fibre de verre
12,75 in
230 V, 50/60 Hz
31,4 cm
50/60 Hz
Modéré à très corrosif
95 lb
1 hp
12,38 in
230 V
300 à 1400 tr/min
32,3 cm
Moteur ECM à entraînement direct à faible consommation d’énergie
Nom du produit
Labconco™ Ventilateurs en fibre de verre multi-vitesse Intelli-Sense™ > Plage :300 à 1 400 tr/min ; 31,4 cm (12,38 po) de dia. int. ; 32,3 cm (12,75 po) de dia. ext.; 230 V 50/60 Hz ; 43 kg