Learn More
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16408090
|
Labconco™
8045000 |
4 |
950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15156456
|
Labconco™
8032500 |
2 |
950.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Transportez facilement de la verrerie, des articles en plastique et des petits instruments grâce au chariot pour verrerie Labconco.
- Capacité de charge :181kg (400 lb)
- Cadre tubulaire en acier soudé de calibre 18 revêtu de poudre blanc glacier durable avec poignées en caoutchouc extrudées ergonomiques et étiquettes d’identification
- Disponible avec deux paniers de fil revêtu de vinyle amovible de 18 x 32 x 4 po (L x l x H) (46 x 81 x 10 cm) ou quatre 18 x 16 x 4 po (L x l x H) (46 x 41 x 10 cm)
- Le bac d’égouttement en plastique amovible recueille les déversements
- Roulettes de 4 po (10 cm) de diamètre, deux avec verrous à orteils
- Garantie à vie
Informations sur la commande
Livrée entièrement assemblée.Poids :23 kg (50 lb)
Garantie
Garantie à vie.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Chariot pour verrerie