Learn More
Labconco™ Accessoires pour plateau de séchage en vrac ou bouchage Freezone™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
12 in
13 in
Poids (impériale):
3 lb
5 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoires pour plateaux de séchage et bouchage en vrac FreeZone.
Grille de supportAcier inox avec grille en plastique amovibleFournit un support pour boucher les ampoules et autres petits récipientsPeut accueillir des récipients de 144-12 mm de diamètreÀ utiliser avec le plateau de bouchage et les plateaux de séchage en vrac LabconcoPlateau avec fond coulissantAcier inox avec un fond distinct qui coulisse pour permettre aux récipients en verre d’être directement en contact avec l’étagèreÀ utiliser avec le plateau de bouchage et les plateaux de séchage en vrac LabconcoEspaceurs d’étagèresAcier inoxÀ placer sur une ou deux étagères vides pour faciliter le bouchage des charges partielles de petits flacons ou de bouteilles
Spécification
Spécification
| Type | Espaceur d’étagère |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | 2 espaceurs placés sur une ou deux étagères vides pour aider au bouchage de charges partielles de petits flacons |
| À utiliser avec (équipement) | Plateaux de séchage et bouchage FreeZone™ |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Hauteur (impériale) | 2,5 in |
| Hauteur (métrique) | 6,4 cm |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
| Afficher plus |