Learn More
Labconco™ Accessoires pour plateau de séchage en vrac ou bouchage Freezone™
Accessoires pour plateaux de séchage et bouchage en vrac FreeZone.
Marque: Labconco™ 7756100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accessoires pour plateaux de séchage et bouchage en vrac FreeZone.
Grille de supportAcier inox avec grille en plastique amovibleFournit un support pour boucher les ampoules et autres petits récipientsPeut accueillir des récipients de 144-12 mm de diamètreÀ utiliser avec le plateau de bouchage et les plateaux de séchage en vrac LabconcoPlateau avec fond coulissantAcier inox avec un fond distinct qui coulisse pour permettre aux récipients en verre d’être directement en contact avec l’étagèreÀ utiliser avec le plateau de bouchage et les plateaux de séchage en vrac LabconcoEspaceurs d’étagèresAcier inoxÀ placer sur une ou deux étagères vides pour faciliter le bouchage des charges partielles de petits flacons ou de bouteillesSpécification
Plateau | |
Plateaux de séchage et bouchage FreeZone™ | |
12 po | |
12 X 12 po. (35,6 x 30,5 cm) | |
35,6 cm | |
2,3 kg |
Acier inoxydable | |
Fonds coulissant | |
30,5 cm | |
12 in | |
5 lb |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Accessoires pour plateau de séchage en vrac ou bouchage Freezone™ > Plateau avec fond coulissant, 14 L x 12 po de large
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu