Learn More
Labconco™ Collecteur de plateau de séchage à 6 ports FreeZone™
Code produit. 11791449 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour plateaux de séchage et bouchage FreeZone™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11791449
Marque: Labconco™ 7726500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Six soupapes offrent la flexibilité nécessaire pour fixer des flacons et d’autres verreries de lyophilisation aux lyophilisateurs FreeZone avec plateau de séchage.
  • Les soupapes peuvent accueillir des adaptateurs pour flacons de 1/2 po (1,3 cm) ou de 3/4 po (1,9 cm)
  • Module de montage pour soutenir le support inclus avec le plateau de séchage
  • Peut être installé sur site avant ou après l’installation du plateau de séchage sur le lyophilisateur
Spécification
Type Collecteur de plateau de séchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable
Nbre de ports 6
À utiliser avec (équipement) Pour plateaux de séchage et bouchage FreeZone™
Largeur (impériale) 30 po
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17,8 cm
Longueur (impériale) 16,5 in
Longueur (métrique) 41,9 cm
Tension 115 V
Alimentation électrique 115 V - 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Poids (impériale) 225 lb
Poids (métrique) 102 kg