Learn More
Labconco™ Accessoires pour ampoule de lyophilisation
Les accessoires pour ampoules de lyophilisation permettent aux ampoules d’être utilisées avec les lyophilisateurs Labconco FreeZone.
48.50€ - 1300.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de lyophilisation |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11814750
|
Labconco™
7576210 |
Bouchon |
48.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15123075
|
Labconco™
7578500 |
Torche d’étanchéité |
1300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10248014
|
Labconco™
7593401 |
Adaptateur d’ampoule |
140.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les accessoires pour ampoules de lyophilisation permettent aux ampoules d’être utilisées avec les lyophilisateurs Labconco FreeZone.
La torche d’étanchéité à l’oxygène / au gaz naturel a été spécialement conçue pour sceller à la flamme les ampoules de lyophilisation. Scelle tous les types de verres thermorésistants. Se connecte au gaz naturel, au butane ou au propane et à l’oxygène avec des connecteurs de tuyau de 1/4 po de dia. int.Spécification
Système de lyophilisation |