Learn More
Labconco™ Accessoires pour ampoule de lyophilisation
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur d’ampoule
Bouchon
Torche d’étanchéité
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Description
Les accessoires pour ampoules de lyophilisation permettent aux ampoules d’être utilisées avec les lyophilisateurs Labconco FreeZone.
La torche d’étanchéité à l’oxygène / au gaz naturel a été spécialement conçue pour sceller à la flamme les ampoules de lyophilisation. Scelle tous les types de verres thermorésistants. Se connecte au gaz naturel, au butane ou au propane et à l’oxygène avec des connecteurs de tuyau de 1/4 po de dia. int.
Spécification
Spécification
| Type | Torche d’étanchéité |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Connects to natural gas, butane, or propane and oxygen |
| À utiliser avec (équipement) | Système de lyophilisation |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Poids (métrique) | 1,4 kg |