Learn More
Labconco™ Collecteurs pour lyophilisateurs
Code produit. 10349354 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Comprend:
20 soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulés
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10349354
Marque: Labconco™ 7522300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires de séchage pour lyophilisateurs FreeZone.
Accessoires de séchage pour lyophilisateurs FreeZone. En acier inox. Comprend des soupapes en néoprène avec des boutons en plastique. Collecteur 4 ports. 4 soupapes peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 ou 0,75 po. À utiliser avec les systèmes lyophilisateurs FreeZone™ en format 1, 2,5 et 4,5 litres. Dimensions : 22,1 x 22,1 x 22,9 cm (8,75 x 8,75 x 9 po). (L x l x H). Couvercle à port de fixation requis pour la connexion au système 4,5 litres (vendu séparément). Collecteur 20 ports. 20 soupapes en néoprène qui peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 ou 0,75 po. À utiliser avec tous les systèmes lyophilisateurs FreeZone. Dimensions : 13 x 48 x 23 cm (5 x 19 x 9 po) (L x l x H) Couvercle à port de fixation requis pour la connexion au système 4,5 L (vendu séparément) Collecteur à 10 ports avec étagère de support10 soupapes en néoprène qui peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 ou 0,75 po et l’étagère de support réglableÀ utiliser avec les systèmes lyophilisateurs FreeZone en format 6, 12, et 18 litres.Dimensions : 17 x 66 x 25 cm (6,62 x 26 x 10 po) (L x l x H). Collecteur 20 ports avec étagères de support. 20 soupapes en néoprène peuvent accueillir des adaptateurs de 0,5 ou 0,75 po et deux étagères de support réglables. À utiliser avec les systèmes lyophilisateurs FreeZone en format 6, 12 et 18 litres. Dimensions : 24 x 66 x 25 cm (9,5 x 26 x 10 po) (L x l x H)
Spécification
Type Lyophilisateur
Capacité (métrique) 1, 2,5, 4,5 L
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable
Nbre de ports 20
À utiliser avec (équipement) Pour les systèmes de congélation à sec Freezone™ 1, 2,5, 4,5, 6, 12 et 18 l
Comprend 20 soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulés
Largeur (impériale) 19 po
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 27,94 cm
Longueur (impériale) 8,7 in
Longueur (métrique) 22,09 cm
Poids (impériale) 15 lb
Poids (métrique) 6,8 kg