Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Code produit. 10491235 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10491235
Marque: Labconco™ 7540800
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux vannes de lyophilisateurs.–les flacons de 40 et 80 ml doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.5 po (1.3 cm) ; Les flacons plus grands doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.75 po (1.9 cm).
Facile à manipuler et rapide à charger
  • Verre borosilicaté plat
  • Les bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurent une étanchéité fiable sous vide
  • Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
  • Pas de petites pièces qui s’égarent facilement
  • Ouvertures larges
  • Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
  • Compatibles avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,55 in
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon 1,9 cm
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Compatible avec toutes les grandes marques d’équipement de lyophilisation
Hauteur (impériale) 5,3 in
Hauteur (métrique) 13,5 cm
Type de produit Flacon
Poids (impériale) 4 lb
Jetable Reusable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 90,2 mm
Poids (métrique) 1,8 kg