Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, ensemble complet
Facile à manipuler et rapide à charger
Marque:  Labconco™ 7541200
Code produit. 10120840
  • 728.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux vannes de lyophilisateurs.–les flacons de 40 et 80 ml doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.5 po (1.3 cm) ; Les flacons plus grands doivent être utilisés avec un adaptateur de 0.75 po (1.9 cm).
Description
Description
Facile à manipuler et rapide à charger
  • Verre borosilicaté plat
  • Les bouchons à clipser en caoutchouc de silicone assurent une étanchéité fiable sous vide
  • Élimine les risques de contamination par la graisse à vide ; Réduit les déversements et les pertes d’échantillons
  • Pas de petites pièces qui s’égarent facilement
  • Ouvertures larges
  • Ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale
  • Compatibles avec toutes les grandes marques d’équipements de lyophilisation, y compris Labconco et Virtis™
Spécification
Spécification
3,55 in
2000 ml
Compatible avec toutes les grandes marques d’équipement de lyophilisation
38 cm
Large
1 kg
1,9 cm
Verre borosilicaté
14,9 in
2,2 lb
90,2 mm