Learn More
Labconco™ Adaptateurs pour flacons Fast-Freeze™
Code produit. 10287864 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,5 à 0,75 in
0,75 po
Matériau:
Acier inoxydable
Verre borosilicaté
Modèle:
Courbure de 45°
Courbure de 45deg;
Droit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10287864
Marque: Labconco™ 7545400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la connexion de flacons Fast-Freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
  • Les flacons de 40 et 80 ml sont adaptés à des emplacements de 0,5 po ou de 0,5 à 0,75 po.
  • Les flacons plus grands sont adaptés à des emplacements de 0,75 po ou à la grande extrémité de 0,5 à 0,75 po.
Spécification
Type Adaptateur pour flacon
Capacité (métrique) 40, 80 ml
Matériau Verre borosilicaté
Modèle Droit
À utiliser avec (application) Pour la connexion de flacons Fast freeze™ aux vannes de lyophilisateurs
À utiliser avec (équipement) Flacon Fast freeze™
Diamètre (impériale) 0,5 à 0,75 in
Diamètre (métrique) de 1,27 à 1,9 cm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 1.905 cm
Longueur (impériale) 3.25 in.
Longueur (métrique) 8.26 cm
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,2 kg