Learn More
Labconco™ Couvercles pour ronds de gants extérieurs
Code produit. 11984809 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Toutes les boîtes à gants
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11984809
Marque: Labconco™ 5242200
Includes
Deux pinces
Peut être placé sur des ports pour gants avec ou sans gants fixés pour faciliter les opérations de purge et de remplissage et préserver l’atmosphère inerte
  • Fabriqué en néoprène moulé
  • S’utilise avec toutes les boîtes à gants
Spécification
À utiliser avec (équipement) Toutes les boîtes à gants
Poids (impériale) 3,5 lb
Poids (métrique) 1,6 kg
Type de produit Kit de boîtier