Learn More
Labconco™ Surface de travail creuse
La surface de travail creuse Labconco est profilée et conçue pour prendre en charge une grande variété de boîtiers Labconco.
Marque:  Labconco™ 3909911
Code produit. 17632145
  • 4180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Contiennent les déversements ; résistants aux produits chimiques
  • Époxy noir solide 2,5 cm (1 po) d’épaisseur
Informations sur la commande
Profondeur 73,7 cm (29 po)
Spécification
Spécification
Surface de travail creuse
Sans découpe
90 cm
Hotte à recyclage Paramount™ et Paramount 360™, hotte de classe I Purifier™, hotte PCR filtrée Purifier™, hotte à filtration HEPA Purifier™
2,5 cm
186 lb
72 in
Époxy
Noir
35,5 in
Résistant aux produits chimiques
1 in
Déversements
85 kg
183 cm