Learn More
Labconco™ Surface de travail creuse
La surface de travail creuse Labconco est profilée et conçue pour prendre en charge une grande variété de boîtiers Labconco.
Marque: Labconco™ 3909906
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contiennent les déversements ; résistants aux produits chimiques
- Époxy noir solide 2,5 cm (1 po) d’épaisseur
Informations sur la commande
Profondeur 73,7 cm (29 po)
Spécification
Surface de travail creuse | |
Sans découpe | |
90 cm | |
Hotte à recyclage Paramount™ et Paramount 360™, hotte de classe I Purifier™, hotte PCR filtrée Purifier™, hotte à filtration HEPA Purifier™ | |
2,5 cm | |
125 lb | |
48 in | |
Époxy |
Noir | |
35,5 in | |
Résistant aux produits chimiques | |
1 in | |
Déversements | |
56 kg | |
122 cm |