Learn More
Labconco™ Chambre de bouchage transparente
À utiliser avec les sécheurs Freezone™ 6 L, 12 L et 18 L
7785.00€
Spécification
Type Chambre avec bouchage transparent
À utiliser avec (application) Fournit un moyen économique de boucher les flacons à sérum
À utiliser avec (équipement) Pour les sécheurs Freezone™ de 6 l, 12 l et 18 l
Diamètre (impériale) 13,5 in
Diamètre (métrique) 34 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Tension Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Tension Prix Quantité et disponibilité  
10183432
Afficher les documents
Labconco™
7868030
230 V
7785.00€
1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
Description
  • Permet de fixer les flacons dans un lyophilisateur ou de contenir des échantillons en vrac
Spécification
Spécification
Chambre avec bouchage transparent
Pour les sécheurs Freezone™ de 6 l, 12 l et 18 l
34 cm
58,4 cm
30 lb
Fournit un moyen économique de boucher les flacons à sérum
13,5 in
23 in
50/60 Hz
13,6 kg