Learn More
Labconco™ Concentrateur sous vide micro IR CentriVap™
Idéal pour un faible rendement et des petits volumes d’échantillons
9635.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Verre transparent émettant des rayonnements IR |
---|---|
Volume (métrique) | 1,5 ml |
Débit | 5,5 L/min |
Affichage | LCD |
Lampes incluses | Oui |
Includes: PTFE coated aluminum rotor for 24 × 1.5mL samples and a CentriZap™ micro IR strobe light to view samples while the rotor is spinning
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12018598
|
Labconco™
7701030 |
230 V, 50/60 Hz | International - Schuko |
9635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
14810511
|
Labconco™
7701035 |
230 V, 50/60 Hz | International - Royaume-Uni (UK) |
9635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Se glisse dans les espaces étroits. Idéal pour les applications à faible débit en biologie moléculaire, protéomique, génomique, génétique, biologie cellulaire et laboratoires de recherche pharmaceutique. Avec un poids de seulement 20 lb, ce concentrateur de petite dimension peut être facilement transporté de laboratoire en laboratoire.
- Dimensions compactes : 8,8 L × 10,4 p × 8,9 po.h (22,4 × 26,4× 22,6 cm) ; profondeur totale, y compris le piège en verre : 12,9 (32,8 cm)
- Chambre revêtue de PTFE
- Le couvercle en verre transparent à infrarouge (IR) dirige la chaleur vers les échantillons pour accélérer l’évaporation et réduire la contamination croisée du fait de la condensation
- Pompe à membrane revêtue de PTFE intégrée
- Chauffage 300 W contrôlé par microprocesseur
- Mouvement centrifuge de 1700 tr/min
- Vacuomètre analogique monté sur l’avant intégré
- Écran LCD facile à lire
- Piège en verre 75 ml
- Fonctionnement silencieux
- Évaporation rapide
Informations sur la commande
Lumière stroboscopique micro IR CentriZap (10-269-656) de rechange disponible séparément.
Certifications
ETL, homologation ETL-C (115 V), marquage CE (230 V)
Spécification
Verre transparent émettant des rayonnements IR | |
5,5 L/min | |
Oui | |
160 mbar | |
Diaphragme | |
0 à 99 heures et 0 à 59 min | |
Paillasse | |
8,8 in | |
8,9 in | |
10,4 in | |
25 lb |
1,5 ml | |
LCD | |
Aluminium avec revêtement en PTFE | |
Entraînement à induction magnétique | |
1700 tr/min | |
24,0 | |
1 an | |
22,4 cm | |
22,6 cm | |
26,4 cm | |
11,3 kg |