Learn More
Concentrateur à vide d’ADN CentriVap Labconco
Code produit. 12347223 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Aluminium revêtu d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12347223
Marque: Labconco 7970030
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les concentrateurs à vide d’ADN CentriVap sont conçus pour accélérer l’évaporation des solvants à partir d’échantillons d’ADN et d’autres échantillons très petits.
L’armoire de paillasse compacte contient le concentrateur, le rotor d’ADN, la pompe à vide à membrane, deux pièges en verre et toutes les tubulures de raccordement. Aucun composant supplémentaire n’est requis pour commencer le traitement.
  • Le démarrage en un clic Quick-Start™ vous permet de gagner du temps. Une pression sur un seul bouton permet de démarrer le rotor, le chauffage, les minuteurs et la pompe à vide. Trois boutons Quick-Start distincts enregistrent chacun un programme défini par l’utilisateur.
  • Système Quick-Stop™. Une fois que la durée du cycle a expiré ou que le bouton MARCHE / ARRÊT est enfoncé, la pompe à vide s’arrête en quelques secondes, la soupape s’ouvre pour purger l’air dans la chambre et le rotor s’arrête.
  • La mémoire stocke 9 programmes définis par l’utilisateur. Les paramètres de température, de durée du chauffage et de durée d’analyse peuvent être facilement définis à l’aide de quelques boutons.
  • Écran LCD facile à lire
  • Le système de chauffage à 300 W contrôlé par microprocesseur procure une quantité de chaleur contrôlée de l’état d’arrêt à 100°C maximum par incréments d’un degré.
  • Les durées de chauffage et d’analyse sont définies séparément, chacune entre 1 et 999 minutes. Ainsi, vous pouvez programmer un arrêt du chauffage avant l’analyse afin de protéger les échantillons thermosensibles contre l’exposition à une chaleur excessive après l’évaporation du solvant.
  • Bouton de PRÉCHAUFFAGE
  • Le mouvement centrifuge contrôlé par microprocesseur est produit par un moteur sans balais pour atteindre jusqu’à 1 725 tr/min.
  • L’alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de l’exécution des points de consigne.
  • La chambre à échantillons résiste à la corrosion et accueille une grande variété de rotors.
  • Le rotor pour concentrateur d’ADN polyvalent est inclus. Peut accueillir jusqu’à 60 microtubes à centrifuger de 1,5 ml et 72 autres de 0,5 ml.
  • La pompe à membrane intégrée, résistante à la corrosion, permet d’obtenir un vide de 29,6 po Hg. Sa capacité de pompage s’élève à 34 litres par minute.
  • La soupape d’évacuation du vide automatique empêche toute perte d’échantillon en évacuant le vide avant l’arrêt du rotor et pendant les pannes de courant. La nouvelle valve plus grande libère le vide en moins de temps.
  • Le grand joint de couvercle sans phénol assure un vide satisfaisant sans risque de contamination par les phénols.
  • Le loquet du couvercle est doté d’un capteur de sécurité ; il se verrouille lorsque le rotor tourne et empêche le démarrage lorsque le couvercle est ouvert.
  • La fonction de temporisation du vide intégrée empêche les à-coups en permettant au rotor d’atteindre la vitesse avant de procéder au vide.
  • L’alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de la durée de l’analyse des points de consigne.
  • L’écran LCD facile à lire invite l’utilisateur à définir les paramètres du programme et affiche le numéro du programme, les températures réelles et de consigne, la chaleur ponctuelle et la durée d’exécution restante.
  • Les deux pièges en verre de 177 millilitres protègent la pompe à vide et l’environnement. L’un se trouve entre la chambre et la pompe à vide. L’autre se trouve à la sortie d’évacuation de la pompe.
  • L’alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de la durée de l’analyse des points de consigne.
  • Certification ETL (modèles 115 V)
  • Conformité CE (Communauté européenne) (modèles 230 V)
  • La garantie complète d’un an couvre les défauts de matériaux et vices de main-d’œuvre.
Spezifikation
Matériau de la cuve Aluminium revêtu d’époxy
Dimensions (L x l x H) 15,9 x 26,1 x 11,2 po (l x P x H)
Largeur (impériale) 15.9 in.
Largeur (métrique) 40.4 cm
Hauteur (impériale) 11.2 in.
Hauteur (métrique) 28.4 cm
Profondeur (impériale) 26.1 in.
Profondeur (métrique) 66.3 cm
Poids (impériale) 100,0 lb
Poids (métrique) 45,0 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt