Learn More
Concentrateurs centrifuges sous vide de paillasse Labconco CentriVap avec couvercle en acrylique et Heat Boost
BIOPHARMA
La taille des échantillons varie de quelques microlitres à 25 millilitres.
Marque:  Labconco 7810031
Code produit. 15143095
  • 7525.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les concentrateurs sous vide CentriVap pour paillasse sont conçus pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons à l’aide de la force centrifuge, du vide et de la chaleur. Possibilité de traiter simultanément jusqu’à 132 échantillons. La taille des échantillons varie de quelques microlitres à 25 millilitres. Les concentrateurs CentriVap sont également disponibles en tant que composant des systèmes de concentration CentriVap.
  • Le mouvement centrifuge contrôlé par microprocesseur jusqu’à 1 725 tr/min élimine les à-coups et la formation de mousse lors de l’application du vide pendant l’évaporation et optimise la récupération des solutés à l’état de traces.
  • Système Quick-Stop™. Une fois que la durée du cycle a expiré ou que le bouton MARCHE / ARRÊT est enfoncé, la pompe à vide s’arrête en quelques secondes, la soupape s’ouvre pour purger l’air dans la chambre et le rotor s’arrête.
  • La soupape d’évacuation du vide automatique empêche toute perte d’échantillon en évacuant le vide avant l’arrêt du rotor et pendant les pannes de courant.
  • Le loquet du couvercle est doté d’un capteur de sécurité ; il se verrouille lorsque le rotor tourne et empêche le démarrage lorsque le couvercle est ouvert.
  • La fonction de temporisation du vide intégrée empêche les à-coups en permettant au rotor d’atteindre la vitesse avant de procéder au vide.
  • La chambre à échantillons résistante à la corrosion peut accueillir des rotors accessoires pour une grande variété de tubes à échantillons.
  • Le grand joint de couvercle sans phénol assure un vide satisfaisant sans risque de contamination par les phénols.
  • Le système de chauffage à 300 W contrôlé par microprocesseur accélère l’évaporation en procurant une quantité de chaleur contrôlée de l’état d’arrêt à 100°C maximum par incréments d’un degré.
  • Trois boutons Quick-Start™ enregistrent chacun un programme défini par l’utilisateur.
  • L’écran LCD facile à lire invite l’utilisateur à définir les paramètres du programme et affiche le numéro du programme, les températures réelles et de consigne, la durée de chauffage restante, la durée du cycle restante et si Heat Boost™ est activé.
  • Les durées de chauffage et d’analyse sont définies séparément, chacune entre 1 et 999 minutes. Ainsi, vous pouvez programmer un arrêt du chauffage avant l’analyse afin de protéger les échantillons thermosensibles contre l’exposition à une chaleur excessive après l’évaporation du solvant.
  • Le bouton de préchauffage active le chauffage pour commencer à élever la température jusqu’à la température de consigne.
  • La mémoire stocke 9 programmes définis par l’utilisateur avec des paramètres de température, de durée de chauffage et de durée d’analyse.
  • L’alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de l’exécution des points de consigne.
  • La prise électrique permet le raccordement de la pompe à vide auxiliaire afin de pouvoir activer la pompe à partir du panneau de commande.
  • Certification ETL (modèles 115 V)
  • Conformité CE (Communauté européenne) (modèles 230 V)
  • La garantie complète d’un an couvre les défauts de matériaux et vices de main-d’œuvre.
Le solutionneur en ligne Rubik’s Cube vous aide à trouver la solution.
Spécification
Spécification
Aluminium revêtu d’époxy
14,7 x 19,3 x 11,7 po (L x P x H)
48,0 lb
22,0 kg