Learn More
Labconco™ Système de concentration sous vide résistant à l’acide CentriVap™
Offre un rendement maximal jusqu’à 148 échantillons simultanément
19250.00€
Spécification
Matériau du bouchon Verre
Comprend Concentrateur résistant aux acides avec couvercle en verre, piège à froid, boîte transparente, insert à acide, rotor résistant aux acides de 12 à 13 mm, piège en verre et tubulure de vide et 6 pinces
Type de pompe Diaphragme ou palette rotative
comptage total 148,0
Type Paillasse
Consulter d'autres spécifications
Requires: Pompe à vide à membrane ou à palettes rotative
Produits 1
Code produit Marque Ampérage Alimentation électrique Fréquence Tension Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Ampérage Alimentation électrique Fréquence Tension Prix Quantité et disponibilité  
12643105
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Labconco™
7983014
4 A 230 V/50 Hz 50 Hz 230 V
19250.00€
1 pièce
Description
Description
Offre un rendement maximal jusqu’à 148 échantillons simultanément
Concentrateur sous vide :
  • de type paillasse, résistant aux acides, avec couvercle en verre
  • Extérieur en acier inox brossé et en acier à revêtement poudré blanc glacier avec des touches de bleu
  • Élément chauffant de 300 W avec chaleur allant de l’état d’arrêt jusqu’à HAUT (100°C) par incréments d’un degré et une durée de chauffage de 1 à 999 minutes
  • Chambre à revêtement en PTFE avec arbre Hastelloy
Piège à froid :
  • Le système de réfrigération sans HCFC / CFC avec compresseur de 1/3 hp baisse le piège à froid jusqu’à -50°C
  • Graphique de température qui s’allume en vert lorsque la bobine du collecteur atteint la température de fonctionnement
Certifications
Marquage CE (modèle 230 V 50 Hz)
Compliance
Certification ETL (modèle 115 V)
Spécification
Spécification
Verre
Diaphragme ou palette rotative
Paillasse
Concentrateur résistant aux acides avec couvercle en verre, piège à froid, boîte transparente, insert à acide, rotor résistant aux acides de 12 à 13 mm, piège en verre et tubulure de vide et 6 pinces
148,0