Learn More
Labconco™ Système de concentration sous vide résistant à l’acide CentriVap™
Code produit. 12643105 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12643105
Marque: Labconco™ 7983014
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Concentrateur sous vide pour paillasse résistant aux acides avec couvercle en verre (7810016 ), piège à froid (7811020), boîte transparente (7460900), insert à acide (7814800), rotor résistant aux acides de 12-13 mm (7397605), piège en verre, tubulure à vide, 6 pinces
Requires
Pompe à vide à membrane ou à palettes rotative
Offre un rendement maximal jusqu’à 148 échantillons simultanément
Concentrateur sous vide :
  • de type paillasse, résistant aux acides, avec couvercle en verre
  • Extérieur en acier inox brossé et en acier à revêtement poudré blanc glacier avec des touches de bleu
  • Élément chauffant de 300 W avec chaleur allant de l’état d’arrêt jusqu’à HAUT (100°C) par incréments d’un degré et une durée de chauffage de 1 à 999 minutes
  • Chambre à revêtement en PTFE avec arbre Hastelloy
Piège à froid :
  • Le système de réfrigération sans HCFC / CFC avec compresseur de 1/3 hp baisse le piège à froid jusqu’à -50°C
  • Graphique de température qui s’allume en vert lorsque la bobine du collecteur atteint la température de fonctionnement
Certifications
Marquage CE (modèle 230 V 50 Hz)
Compliance
Certification ETL (modèle 115 V)
Spécification
Certifications CE
Matériau du bouchon Verre
Matériau de la cuve PTFE-coated Aluminum
Modèle CentriVap
Plage de températures (métrique) 100°C
Volume (métrique) Up to 50 mL
Comprend Concentrateur résistant aux acides avec couvercle en verre, piège à froid, boîte transparente, insert à acide, rotor résistant aux acides de 12 à 13 mm, piège en verre et tubulure de vide et 6 pinces
Type de bouchon Schuko
Type de pompe Diaphragme ou palette rotative
comptage total 148,0
Type Paillasse
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Ampérage 4 A
Fréquence 50 Hz