Learn More
Labconco™ Blocs d’évaporateur à sec RapidVap™ Vortex
Click to view available options
Bloc en aluminium pour tubes de 16 x 100 mm de dia. ext.
Description
Maintient les récipients pour échantillons en place dans les évaporateurs secs RapidVap™ Vertex.
Bloc en aluminium pour tubes de dia. ext. 16 x 100 mm. Capacité de 50 tubes. Tous les évaporateurs à bloc sec RapidVap Vertex nécessitent un bloc (non inclus). Les blocs solides en aluminium comprennent des poignées en acier inox pour insérer le bloc dans l’évaporateur ou le retirer de celui-ci. Un port de 0,21 po (0,5 cm) de diamètre dans le coin supérieur gauche du bloc est prévu pour l’insertion de la sonde de température afin de surveiller la température du bloc supérieur. Sélectionnez un bloc qui correspond étroitement au diamètre extérieur de votre récipient pour échantillons. Verrerie requise (non incluse).
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs à sec RapidVap Vertex |
Capacité | 16 x 100 mm de dia. ext. Tubes |
Matériau | Aluminium |
Nbre de positions | 16 |
Type | Bloc |
Poids (impériale) | 21 lb |
Poids (métrique) | 9,5 kg |