Learn More
Concentrateur centrifuge sous vide résistant à l’acide Labconco CentriVap
Les composants du circuit de vapeur sont fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion pour une longue durée de vie.
Brand: Labconco 7810033
8981.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à la force centrifuge, au vide et à la chaleur contrôlée, le concentrateur sous vide CentriVap résistant aux acides concentre rapidement plusieurs petits échantillons contenant des produits chimiques tels que le TFA de 0,1 à 1 %, l’acide chlorhydrique, l’acide acétique, l’acide bromhydrique, l’hydroxyde d’ammonium et l’hydroxyde de sodium. Les composants du circuit de vapeur sont fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion pour une longue durée de vie.
- Extérieur en acier inox brossé et en acier recouvert d’époxy blanc glacier avec des touches de bleu
- Couvercle en verre.
- Couvercle à loquet avec capteur de sécurité.
- Joint de couvercle sans phénol.
- Chambre en aluminium à revêtement en PTFE avec arbre Hastelloy.
- 300Chauffage -watt.
- Programmation contrôlée par microprocesseur pour une durée du cycle de 1 à 999 minutes, une chaleur de l’état d’arrêt jusqu’à HAUT (100 C) par incréments d’un degré, une durée de chauffage de 1 à 999 minutes. La mémoire peut stocker de 1 à 9 programmes.
- Écran LCD pour l’affichage du numéro de programme, de la température réelle et du point de consigne, de la durée de chauffage restante et de la durée d’exécution restante.
- Panneau de commande avec bouton marche /arrêt, bouton de préchauffage, bouton de sélection du point de consigne, boutons augmentation / diminution et 3 boutons de démarrage rapide.
- Un moteur sans balais est possible grâce à un mouvement centrifuge pouvant atteindre jusqu’à 1725 tr/min.
- Système d’arrêt rapide pour arrêter la pompe à vide, ouvrir la valve pour purger l’air dans la chambre et arrêter le rotor en quelques secondes après l’expiration du délai ou un appui sur le bouton marche / arrêt.
- Soupape d’évacuation du vide automatique.
- La fonction de temporisation du vide intégrée permet au rotor d’atteindre la vitesse avant de procéder au vide.
- Une alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de l’exécution des points de consigne.
- 1/2 Raccord de tuyau en aluminium de / po de dia. ext. pour le raccordement à la tubulure de vide. Pompe à vide non incluse.
- Port de vide avec raccord à déconnexion rapide pour tubes de 1/4 po de dia. int.
- 115 Les modèles à 115 V ont une prise électrique à l’arrière pour connecter la pompe à vide en option au système.
- Les modèles à 230 V sont équipés d’une prise électrique CEI inverse à l’arrière pour connecter la pompe à vide au système.
- Les modèles à 115 V sont dotés d’un cordon à 3 fils de 6,5 pi avec prise NEMA 5-15.
- Les modèles à 230 V sont équipés d’un cordon de 8 pi avec prise NEMA 6-15.
- Dimensions générales avec couvercle fermé : 14,7 x 19,3 x 11,7 po (37,3 x 49,0 x 29,7 cm) (L x p x h)
- Poids réel : 45 lb. (20 kg). Poids à l’expédition : 65 lb (29 kg).
Specifications
Aluminium revêtu de PTFE | |
14,7 x 19,3 x 11,7 po (L x P x H) | |
65,0 lb | |
29,0 kg |