missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ 4 piHotte de laboratoire Protector™ Premier™
La hotte de laboratoire Labconco Protector™ Premier™ convient aux applications de chimie générale.
Marque: Labconco™ 100400021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Inclut un intérieur élégant avec revêtement en fibre de verre moulé monobloc.
- Le polyester renforcé de fibre de verre spécialement formulé offre une résistance à la corrosion, une résistance au feu et un nettoyage facile
- Inclut de nombreuses fonctionnalités d’amélioration du confinement, notamment la technologie Clean-Sweep™ et la feuille d’air Eco-Foil™
- Les tests confirment que la hotte Protector Premier est conforme à la norme SEFA-1 relative aux hottes à faible vitesse et à haute performance et peut être utilisée à partir de 60 fpm
- Fentes Cord-Keeper™ sur les côtés gauche et droit de la feuille d’air
- Extérieur en acier à revêtement en poudre blanc glacier résistant à la corrosion
- Volet à élévation verticale en verre de sécurité trempé avec poignée à revêtement poudre
- Panneaux avant et latéraux amovibles et panneaux d’accès d’entretien avant
- Proposé pour une utilisation avec un ventilateur à distance ou avec un ventilateur intégré
- Champ de vision de 95,3 cm (7,5 po) de haut, de la surface de travail au panneau supérieur
- Éclairage LED
- Connecteur pour l’évacuation en fibre de verre moulée de 12,81 po de dia. int.
Spécification
Poudre | |
Acier thermolaqué | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
80,5 cm | |
59 in | |
149,9 cm | |
Fibre de verre | |
325 lb | |
48 in |
LED | |
5 A | |
31,7 in | |
450 pcm | |
18 in | |
2 services, aucun ventilateur | |
208/230 V | |
147 kg | |
121,9 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu