Learn More
Ampoule à fond plat prélimée Labconco de 2 ml
Les ampoules Labconco sont fabriquées en verre borosilicaté de haute qualité pour une résistance et une durabilité optimales.
Marque:  Labconco 7570810
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10208304
  • 396.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-11-2024
Description
Les ampoules Labconco sont fabriquées en verre borosilicaté de haute qualité pour une résistance et une durabilité optimales. Les ampoules sont vendues en packs de 100.
Spécification
Spécification
2 mL
Verre borosilicaté
3,0 lbs
1,4 kg