Learn More
Heathrow Scientific™ Support pour lingettes de laboratoire
Supporte des boîtes de lingettes de laboratoire telles que les lingettes Kimwipes™ et d’autres grandes marques. Le support de lingettes de laboratoire Heathrow Scientific™ peut être monté à n’importe quel endroit où des lingettes de laboratoire sont nécessaires.
Marque: Heathrow Scientific™ HS234521
14.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les supports en acrylique transparent s’adaptent aux boîtes de petites ou grandes lingettes de laboratoire.
- Montage sur une étagère ou un mur
- La version plus petite se monte avec du ruban adhésif double-face et la version plus grande avec des vis
- Matériaux de montage inclus
Spécification
Labwipe Holder | |
118 x 122 x 84 mm | |
Acrylique | |
1 | |
Matériaux de montage |
Transparent | |
Labwipes | |
Ruban adhésif double face | |
Side Loading | |
S |