Learn More
Epredia™ Système de détection : Polymère HRP (prêt à l’emploi) Lab Vision™ UltraVision™ ONE polymère HRP (prêt à l’emploi)
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Le système de détection : Polymère HRP (prêt à l’emploi) Thermo Scientific™ Lab Vision UltraVision ONE est un système polymère en une étape assurant une sensibilité accrue, un gain de temps et une détection simple. Polymère HRP (prêt à l’emploi) est un système polymère en une étape assurant une sensibilité accrue, un gain de temps et une détection simple.
Spécificité : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme : Peroxydase
Chromogène / Substrat : Aucun fourni
Inclut :
TL-060-HL : 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml de polymère HRP UltraVision ONE (TL-060-PHJ)
TL-125-HL : 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB),125 ml de polymère HRP UltraVision ONE (TL-125-PHJ)
Remarque :
Le système de détection de polymère HRP UltraVision ONE détecte les immunoglobulines de lapin et de souris liées à un antigène dans les coupes de tissu. L’anticorps primaire spécifique est localisé par une formulation de polymère d’anticorps secondaire universelle. Le polymère d’acides aminés est conjugué à la peroxydase de raifort et aux fragments Fab des anti-lapin et anti-souris de chèvre. Le complexe polymère est ensuite visualisé avec un substrat/chromogène approprié.
Spécification
Spécification
| Comptage | 625 à 1250 tests |
| Quantité | 125mL |
| Comprend | Bloc Ultra V 125 ml (TA-125-UB), polymère ONE HRP UltraVision (TL-125-PHJ) 125 ml |
| Chromagène | Aucun fourni |
| Spécificité | Anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L) |
| Conditions de stockage | Stockez entre 2 et 8°C. Chaque composant est stable pendant 18 mois. |
| Enzymes | Peroxydase |
| Gamme de produits | Lab Vision, UltraVision |
| Substrate | Aucun fourni |