Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tropomyosin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tropomyosin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
101.00€ - 510.00€
Spécification
Antigène Tropomyosin Ab-1
Clone CH1
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12609396
Afficher les documents
Epredia™
MS-1256-P0
Concentrated 100 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12629396
Afficher les documents
Epredia™
MS-1256-P1ABX
Concentrated 100 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12639396
Afficher les documents
Epredia™
MS-1256-PABX
Concentrated 200 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12619396
Afficher les documents
Epredia™
MS-1256-P1
Concentrated 500 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12699386
Afficher les documents
Epredia™
MS-1256-P
Concentrated 1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12669396
Afficher les documents
Epredia™
MS-1256-R7
Prediluted 7 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Tropomyosin is a dimeric coiled-coil protein that binds along the length of actin filaments. It is associated with the thin filaments of muscle cells and the microfilaments of nonmuscle cells. Chicken embryo fibroblasts (CEF) contain five isoforms of tropomyosin (a, b, 1, 2, and 3), identified as such by their different apparent molecular masses after separation by SDS-PAGE, but similar biochemical properties, such as resistance to heat and organic solvents, the ability to bind to F-actin filaments, and the lack of proline and tryptophan.
Host Species: Mouse
Clone: CH1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Tropomyosin protein purified from chicken embryo fibroblasts (CEF) and chicken leg, heart and gizzard
Positive Control: Skeletal or Cardiac muscle
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 reacts strongly with striated muscle forms of tropomyosin, including cardiac alpha-tropomyosin and skeletal alpha- and Beta-tropomyosins. ^
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Tropomyosin Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Chicken, Human, Rat
IgG2a κ
CH1
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Tropomyosin protein purified from chicken embryo fibroblasts (CEF) and chicken leg, heart, and gizzard