Learn More
Epredia™ Tampon Tris-HCl Lab Vision™ pour restauration de l’épitope par la chaleur (10X)
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
125 ml
500 ml
Conditionnement:
125mL
500mL
50mL
Description
Améliorez la réactivité de certains anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon Tris-HCl Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
- Solution mère 100X
- Tampon Tris-HCl 100 mM, pH 10,0
- Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
Conditions de stockage : Conserver entre 2 et 8°C. Stable pendant jusqu’à 18 mois. Ne contient pas de conservateurs.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° à 8°C. |
| Dilution | 10X |
| Type de produit | HIER |
| Quantité | 125 ml |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie |
| pH | 10 |