Learn More
Solution saline tamponnée au Tris Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
1000 ml
Conditionnement:
125mL
1L
Description
Bénéficiez d’un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage grâce à la solution saline dans un tampon Tris Thermo Scientific™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
- Pour diagnostics in vitro
- L’ajout de Tween 20 renforce l’efficacité des lavages ce qui se traduit par une coloration de fond non spécifique moindre.
- Le Tween 20 favorise l’étalement du réactif sur les lames
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline tamponnée au Tris et Tween |
| Concentration | 20X |
| À utiliser avec (application) | Anatomie pathologique |
| Quantité | 1000 ml |
Pour diagnostics in vitro