Learn More
Epredia™ Solution saline tamponnée au phosphate Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X)
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
125mL
Description
Utiliser un tampon de lavage pour les techniques d’immunomarquage avec la solution saline tamponnée au phosphate Thermo Scientific™ Lab Vision™ avec Tween™ 20 (20X).
- Pour diagnostics in vitro
- Son ajout renforce l’efficacité des lavages ce qui se traduit par une coloration de fond non spécifique moindre
- Il favorise l’étalement du réactif sur les lames
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable pendant 2 ans à partir de la date de fabrication. Utiliser la solution diluée dans la semaine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PBS et Tween |
| Concentration | 20X |
| À utiliser avec (application) | Anatomical Pathology |
| pH | 7,6 |
| Quantité | 125 mL |
Pour diagnostics in vitro