Learn More
Epredia™ Milieu de montage aqueux Lab Vision™ PermaFluor™
Code produit. p-4532319 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
6 mL
30 mL
Conditionnement:
30mL
6mL
Code produit. 12685925
Marque: Epredia™ TA006FM
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez l’intensité du FITC en microscopie par fluorescence grâce au milieu de montage aqueux Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™.
Améliorez l’intensité du FITC en microscopie par fluorescence grâce au milieu de montage aqueux Thermo Scientific™ Lab Vision™ PermaFluor™.
  • Réduit l’atténuation
  • Immobilise la lamelle sur la coupe de tissu
Conditions de stockage : Conserver à 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2° et 8°C
Volume (métrique) 6 mL