Learn More
Epredia™ Solution de pepsine pour la récupration d’épitopes induit par enzyme Lab Vision™
Product Code. 12628296 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 ml
missing translation for 'unitSize'
5mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12628296
missing translation for 'mfr': Epredia™ AP9007005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Améliorez l’immunoréactivité de nombreux antigènes dans les tissus fixés au formaldéhyde grâce à la solution de pepsine Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induits par enzyme.
Améliorez l’immunoréactivité de nombreux antigènes dans les tissus fixés au formaldéhyde grâce à la solution de pepsine Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induits par enzyme.
  • pH 2,0
  • Mono-composant, format prêt à l’emploi
Conditions de stockage : Stocker à 4°C. Stable pendant 12 mois lorsqu’il est stocké entre 2° et 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 5 mL
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Type de produit Pepsine
Quantité 5 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 2
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5 ML PEPSIN SOLUTION FOR ENZYME-INDUCED EPITOPE Retrieval (ready to use) CE IVD 5mL
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: pepsin