Learn More
L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Western Blotting and Immunoprecipitation (Native and denatured), Epredia™ L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
124.00€ - 730.00€
Spécification
Antigène L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1
Clone UJ127
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12652287
Afficher les documents
Epredia
MS-770-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12662287
Afficher les documents
Epredia
MS-770-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12642287
Afficher les documents
Epredia
MS-770-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682287
Afficher les documents
Epredia
MS-770-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12612297
Afficher les documents
Epredia
MS-770-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12602297
Afficher les documents
Epredia
MS-770-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12692287
Afficher les documents
Epredia
MS-770-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
443.00€
416.42€ / 500µL
Économisez 26.58€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12672287
Afficher les documents
Epredia
MS-770-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12662297
Afficher les documents
Epredia
MS-770-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The L1CAM gene, which is located in Xq28, is involved in three distinct conditions: 1) HSAS (hydrocephalus-stenosis of the aqueduct of Sylvius); 2) MASA (mental retardation, aphasia, shuffling gait, adductus thumbs); and 3) SPG1 (spastic paraplegia). The L1, neural cell adhesion molecule (L1CAM) also plays an important role in axon growth, fasciculation, neural migration and in mediating neuronal differentiation. Expression of L1 protein is restricted to tissues arising from neuroectoderm.
Host Species: Mouse
Clone: UJ127
Isotype: IgG1/k
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Homogenous suspension of 16-week human fetal brain
Molecular Weight: 220-240kDa
Positive Control: IMR-5 cells Neuroblastoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Homogenous suspension of 16 week human fetal brain
Primary
UJ127
Monoclonal
RUO
Human
IgG2a κ