Learn More
Epredia™ Tampon HIER M (100X) Lab Vision™
Code produit. 12613987 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
9 x 15 ml
Conditionnement:
135mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12613987
Brand: Epredia™ TA135HBM
This item is not returnable. View return policy
Effectuez la récupération de l’épitope induite par la chaleur (HIER) sur les coupes de tissus enrobées de paraffine et fixées au formol à l’aide du tampon Epredia™ Lab Vision™ HIER M (100X)
Procédez à une récupération d’épitopes induite par la chaleur (HIER) sur les coupes de tissus fixés au formol et inclus en paraffine à l’aide de la solution tampon M (100X) Thermo Scientific™ Lab Vision™
  • Pour diagnostics in vitro
  • Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 100X
Type de produit HIER
Quantité 9 x 15 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 6 à 7
État réglementaire IVD
compliance-icons
Product Identifier
  • X9 HIER BUFFER M, 9 BT/CS, (100X CONCENTRATE), 100X stock solution, must be diluted 100 fold
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone