Learn More
Epredia™ Solution tampon HIER L (100X) Lab Vision™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
9 x 15 ml
Conditionnement:
135mL
Description
Effectuez la récupération de l’épitope induite par la chaleur (HIER) sur les coupes de tissus enrobées de paraffine et fixées au formol à l’aide du tampon Thermo Scientific™ Lab Vision™ HIER L (100X). Les coupes de tissus déshydratées peuvent être traitées par le tampon L HIER, avant la coloration manuelle ou automatisée sur un automate de coloration Thermo Scientific.
- Pour diagnostics in vitro
- Conditions de stockage : Conserver à température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Dilution | 100X |
| Type de produit | HIER |
| Quantité | 9 x 15 ml |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie |
| pH | 6 à 7 |
| État réglementaire | IVD |