Learn More
Epredia™ Tampon HIER Lab Vision™ H (100X)
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
9 x 15 ml
Conditionnement:
135mL
Description
Effectuez la récupération de l’épitope induite par la chaleur (HIER) sur les coupes de tissus enrobées de paraffine et fixées au formol à l’aide du tampon Thermo Scientific™ Lab Vision™ HIER H (100X). Les coupes de tissus déshydratées peuvent être traitées par le tampon H HIER, avant la coloration manuelle ou automatisée sur un automate de coloration Thermo Scientific.
- Pour diagnostics in vitro
- Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Dilution | 100X |
| Type de produit | HIER |
| Quantité | 9 x 15 ml |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie |
| pH | 6 à 7 |
| État réglementaire | IVD |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: EDTA, tetrasodium EDTA, 2-methyl-3-isothiazolone, tris (hydroxymethyl) aminomethane, triton-X 100