Learn More
Epredia™ Tampon EDTA Lab Vision™ pour récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X)
Code produit. p-4532329 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12668286
Marque: Epredia™ AP9004500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon EDTA Epredia™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
Améliorez la réactivité de nombreux anticorps dans les tissus fixés au formol grâce au tampon EDTA Thermo Scientific™ Lab Vision™ pour la récupération d’épitopes induite par la chaleur (10X).
  • Tampon EDTA 10 mM, pH 8.0
  • Diluer à raison de 1/10 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
Conditions de stockage : Conserver à température ambiante. Stable jusqu’à 18 mois. Ne contient pas de conservateurs. Pour les périodes dépassant 3 mois, conserver entre 2 et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 10X
Type de produit EDTA
Quantité 500 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 8