Learn More
Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X)
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X).
Marque: Thermo Scientific™ TA-050-CBX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X)
- 1M Citrate buffer, pH 6.0
- 100X stock solution
- Diluted 100-fold with distilled water before use
Spécification
50 mL | |
100X | |
6 |
Température ambiante | |
Citrate Buffer |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Utilisation réservée la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu