Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
155.00€ - 547.32€
Spécification
Antigène CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Clone 10F11
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12678936
Afficher les documents
Epredia™
MS-1096-S0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12668936
Afficher les documents
Epredia™
MS-1096-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
388.00€
363.75€ / 500µL
Économisez 24.25€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12658936
Afficher les documents
Epredia™
MS-1096-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
587.00€
547.32€ / 1mL
Économisez 39.68€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12648936
Afficher les documents
Epredia™
MS-1096-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
557.00€
521.42€ / 7mL
Économisez 35.58€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cell surface transferrin receptor (CD71) is a disulfide-bonded homodimeric glycoprotein. Ligand for transferrin receptor is the serum iron transport protein, transferrin. This receptor is broadly distributed in carcinomas, sarcomas, leukemias, and lymphomas. Transferrin receptor (CD71) has been reported to be associated with cell proliferation in both normal and neoplastic tissues and useful in predicting clinical behavior or response to therapy in a number of malignancies including breast cancer.
Host Species: Mouse
Clone: 10F11
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Molecular Weight: ∽90-95 kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Granular cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
General References:
1. Habeshaw J A, et al. Lancet. 1:498-500 (1983)
2. Lioyd J M, et al. Journal of Clinical Pathology. 37: 131-135 (1984).
Spécification
Spécification
CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
IgG2b
10F11