Learn More
Epredia™ Solution de blocage avidine-biotine Lab Vision™
Code produit. 12683937 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité:
15 ml (biotine)
Conditionnement:
15mL
Code produit. 12683937
Marque: Epredia™ TA015BB
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Block nonspecific staining due to endogenous biotin in immunohistochemical staining with Epredia™ Lab Vision™ Avidin Biotin Blocking Solution
  • Blocks nonspecific staining due to endogenous biotin during the IHC detection of antigens
Storage Conditions: Store between 4° to 6°C. Components stable for up to 18 months.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 15 ml (biotine)
Contenu et stockage Stocker de 4°à 6°C
Usage exclusivement réservé à la recherche