Learn More
TexWrite™ Papier bond 22 pour salle blanche
Bond pour salle blanche sans agent de remplissage organique
Marque: Texwipe TX5811
324.65 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 13.20000kg
Description
- Sans agent de remplissage organique
- Sans liant en latex naturel
- Très solide, excellente résistance à la chaleur
- Adhérence parfaite du toner
- Conditionné en salle blanche
- Bords nets
- Teneurs en particules et en sodium très faibles
- Contamination ionique et métallique réduite
- Compatible avec l’impression offset ou par toner
- Autoclavables pour une utilisation dans les environnements stériles
Spécification
Bleu | |
297 mm | |
Autoclavable | |
A4 |
297 x 210 mm | |
210 mm | |
Imprimantes et photocopieuses laser standard et haut débit |