Learn More
Bochem™ Support-élévateur pour laboratoire avec bouton en métal
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
Largeur (métrique) de la base:
130 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tous les modèles sont fabriqués conformément à la norme DIN 12897
- Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
- Bouton ergonomique, arrondi et pratique
- Conception de type ciseaux en acier 18/10
- Charge de fonctionnement de dynamique maximale : 7kg
- Charge statique maximale : 30 kg
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Hauteur (métrique) | de 60 à 275 mm |
| Longueur (métrique) de la base | 160 mm |
| Largeur (métrique) de la base | 130 mm |
| Diamètre du filetage | M8 x 1,25 |
| Autoclavable | Autoclavable |