Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire Biomed
Peut être validé conformément à la norme FD X15-140. Commandes électroniques avec alarmes de porte ouverte et de température, journal des alarmes et verrouillage du clavier avec code PIN. Fonctions du régulateur maintenues sur batterie jusqu’à 72 heures en cas de panne de courant.
Spécification
Type | Laboratory Refrigerator |
---|---|
Isolation | 83 mm PEHD |
Intérieur | Acier inoxydable |
Certifications/Conformité | CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 |
Affichage | LCD |
Description
- Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
- Refroidissement assisté par ventilateur.
- Plage de températures de +2°C à +16°C.
- Dégivrage automatique par gaz chaud et vaporisateur d’eau de dégivrage.
- Système de réfrigération extérieur à la chambre de stockage pour une plus grande capacité utile nette.
- Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
- 304Intérieur en acier inoxydable avec angles arrondis
- Isolation en polyuréthane de 83 mm.
- Base interne moulée avec drain de nettoyage.
- Interrupteur de coupure du ventilateur lié à l’ouverture des portes.
- Soupape de surpression pour une ouverture facile de la porte.
- Couvercle à charnière pour un accès et un nettoyage faciles.
- Équipé de roulettes 100 mm, dont 2 avec frein.
- Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
- Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
- Commandes électroniques à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
- Verrouillage numérique du clavier avec code PIN.
- Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
- Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
- Alarme visuelle et sonore de coupure de courant, fonctionnement sur batterie jusqu’à 72 heures.
- Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
- Mémoire de température min. - max.
- Interface RS 485 pour la surveillance de la température externe et les systèmes d’alarme centralisés.
- Tablette en fil revêtu, charge max. de 60 kg.
Spécification
Laboratory Refrigerator | |
Acier inoxydable | |
LCD | |
White with Stainless Steel Interior | |
Door lock, door/temperature alarms, castors, two with brakes and Plastic coated wire grid shelves, safety system 'anti-freeze' | |
50 Hz |
83 mm PEHD | |
CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 | |
Yes | |
Ventilé | |
Automatique |