Learn More
Fisherbrand™ Kit de racks de séchage pour laboratoire - Montage mural / sur paillasse
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Verrerie de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Offre des canaux conçus pour faciliter la configuration et assurer une protection contre la casse
- Panier de séchage qui permet de sécuriser les petits objets et les pipettes à fentes pendant le séchage
- Crochet SureGrip en attente de brevet pour attraper la verrerie en toute sécurité
- À utiliser sur une paillasse ou au mur :
- Tient tout seul sur le support à charnière intégré
- Se monte facilement au mur avec le guide et le matériel fournis
- Rack en polystyrène durable
- Peut contenir jusqu’à 77 li.
- Dimensions globales : 17,4 x 26 x 5,5 po (44,1 x 66 x 13,9 cm)
- Inclut :
- 72 patères : 36 de petite taille (vertes), 36 de grande taille (bleues)
- 2 paniers de séchage
- Tubulure d’évacuation
- Guide de montage & Matériel
Spécification
Spécification
| Type de produit | Égouttoir |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris, Bleu, Vert, Transparent, Naturel |
| Capacité | Verrerie de laboratoire |
| Matériau | Plastique |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | Néant |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Séchage de la verrerie |
| Afficher plus |