Learn More
Elma™ Lab Clean N10 Ultrasonic Cleaning Solution
Safely cleans sensitive materials in an ultrasonic bath or automatic washer. Tovatech Elma Lab Clean N10 Cleaning Solution removes emulsions, marking and label residues, light grease and oil, fingerprintes and dust.
338.00€
Spécification
Type de produit | Solution de nettoyage à ultrasons |
---|---|
Forme | Liquide |
pH | Neutre |
Contenu et stockage | Conserver entre 43°F et 85°F, durée de conservation de 2 ans |
À utiliser avec (application) | Nettoyage de toute surface sensible en métal, plastique, verre ou céramique |
Alert:
Irritating to eyes.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13219662
|
Elma™
8000078 |
25 L | 1 de chaque |
338.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Neutral pH general-purpose formulation
- Ideal for gentle cleaning of aluminum and light metals as well as any other material
- Residue-free - Leaves no residue after rinsing with DI water
- Dilute with water to 2% for use in an ultrasonic cleaner or to 1% for a labware washer
- Dilute with either tap water or deionized water
- Biodegradable
Applications
- For cleaning any sensitive metal, plastic, glass, or ceramic surface
- Cleans laboratory sieves, aluminum surfaces prior to anodizing or coating and laser machined parts
Spécification
Solution de nettoyage à ultrasons | |
Neutre | |
Nettoyage de toute surface sensible en métal, plastique, verre ou céramique |
Liquide | |
Conserver entre 43°F et 85°F, durée de conservation de 2 ans |