Learn More
Heathrow Scientific™ Minuteur / horloge à quatre canaux Lab Alert™, blanc
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Plage de durée:
99 h
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
- Réglage indépendant ou simultané de l’heure sur quatre canaux
- Les alarmes sonores et visuelles indiquent le temps écoulé
- Basculement facile entre les canaux et l’horloge à l’aide des boutons supérieurs
- Clip à ressort et face arrière magnétique inclus
- Quatre canaux, capacité de la minuterie : 99 h, affichage à 14 chiffres, H mm
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Minuteur / horloge |
| Plage de durée | 99 h |
| Alarms | Sonore / visuelle |
| Affichage | Digital |
| Description | Minuteur / horloge à quatre canaux Lab Alert™ |
| Nbre de canaux | 4 |
| Type de batterie | LR44 |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 2,9 in |
| Longueur (métrique) | 7,3 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido