Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ester méthylique de L-tyrosine, 98 %
Catalog Number 10754851
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1080-06-4
C10H13NO3
195.22
MFCD00002392
MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
70652
CHEBI:17215
méthyle (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphényle)propanoate
COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
1080-06-4
C10H13NO3
195.22
MFCD00002392
MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
70652
CHEBI:17215
méthyle (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphényle)propanoate
COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine methyl ester
Note relative au nom 98%
Point de fusion 133°C to 135°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2CH3
Quantité 25 g
Beilstein 14, 612
Conditions de rotation spécifiques + 25.00 (20.00°C c=2.4,CH3OH)
Rotation spécifique + 25
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: 5% in methanol
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Tyrosine methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.