Learn More
Ester méthylique de L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
L-Tyrosine methyl ester is used as a dehydroepiandrosterone as a sulfate acceptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique L-tyrosine est utilisé comme déhydroépiandrostone comme accepteur de sulfate
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
L’ester méthylique L-tyrosine est utilisé comme déhydroépiandrostone comme accepteur de sulfate
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Tyrosine methyl ester |
Point de fusion | 134°C to 136°C |
Beilstein | 2372626 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 195.22 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Quantité | 100 g |